Allylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H51170.AE
H51170.AP
H51170.AEEA
1230
PLN
H51170.AE
H51170.AP
Allylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Allylmagnesium chloride
CAS No.: 2622-05-1
Molecular Formula: C3H5ClMg
Formula Weight: 100.83
UN No.: UN3399
MDL No.: MFCD00000473
Formuła:
C₃H₅ClMg Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000473 Numer CAS: 2622-05-1 Jednostka: 3399 ADR: 4.3,II |