Cyclohexylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H51165.AE
H51165.AP
H51165.AEEA
423
PLN
H51165.AE
H51165.AP
Cyclohexylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Cyclohexylmagnesium chloride
CAS No.: 931-51-1
Molecular Formula: C6H11ClMg
Formula Weight: 142.91
UN No.: UN2924
MDL No.: MFCD00003816
Formuła:
C₆H₁₁ClMg Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003816 Numer CAS: 931-51-1 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |