tert-Butylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H51164.AE
H51164.AP
H51164.AEEA
1670
PLN
H51164.AE
H51164.AP
tert-Butylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
tert-Butylmagnesium chloride
CAS No.: 677-22-5
Molecular Formula: C4H9ClMg
Formula Weight: 116.87
UN No.: UN3399
MDL No.: MFCD00000465
Formuła:
C₄H₉ClMg Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000465 Numer CAS: 677-22-5 Jednostka: 3399 ADR: 4.3,II |