n-Propylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H51162.AE
H51162.AP
H51162.AEEA
517
PLN
H51162.AE
H51162.AP
n-Propylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
n-Propylmagnesium chloride
CAS No.: 2234-82-4
Molecular Formula: CH3CH2CH2MgCl
Formula Weight: 102.85
UN No.: UN3399
MDL No.: MFCD00000474
Formuła:
C₃H₇ClMg Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000474 Numer CAS: 2234-82-4 Jednostka: 3399 ADR: 4.3,II |