3-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H51161.AD
H51161.AE
H51161.ADEA
1510
PLN
H51161.AD
H51161.AE
3-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
3-Chlorophenylmagnesium bromide
CAS No.: 36229-42-2
Molecular Formula: C6H4BrClMg
Formula Weight: 215.76
UN No.: UN2924
MDL No.: MFCD00672003
Formuła:
C₆H₄BrClMg Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00672003 Numer CAS: 36229-42-2 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |