N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N-Boc-L-tert-leucine, Boc-Tle-OH, (S)-2-(Boc-amino)-3,3-dimethylbutyric Acid, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutyric Acid
H51136.03
H51136.06
H51136.14
H51136.03EA
272
PLN
H51136.03
H51136.06
H51136.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine
Purity: 98%
CAS No.: 62965-35-9
Molecular Formula: C11H21NO4
Formula Weight: 231.29
Melting Point: 118-121°
MDL No.: MFCD00065574
Formuła:
C₁₁H₂₁NO₄ MW: 231.29 g/mol Temp. topnienia: 118…121 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00065574 Numer CAS: 62965-35-9 |