4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H51108.MD
H51108.03
H51108.MDEA
471
PLN
H51108.MD
H51108.03
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride 97%
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 77145-39-2
Molecular Formula: C10H15N3.HCl
Formula Weight: 213.71
MDL No.: MFCD09607833
Formuła:
C₁₀H₁₆ClN₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09607833 Numer CAS: 77145-39-2 |