2-Cyano-6-methoxybenzothiazole 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile, 6-Methoxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
H51082.03
H51082.06
H51082.03EA
982
PLN
H51082.03
H51082.06
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole 99%
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Purity: 99%
CAS No.: 943-03-3
Molecular Formula: C9H6N2OS
Formula Weight: 190.22
MDL No.: MFCD00010537
Formuła:
C₉H₆N₂OS Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010537 Numer CAS: 943-03-3 |