4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H51020.MD
H51020.03
H51020.MDEA
794
PLN
H51020.MD
H51020.03
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
CAS No.: 916317-00-5
Molecular Formula: C7H15NO.HCl
Formula Weight: 165.66
MDL No.: MFCD08062602
Formuła:
C₇H₁₆ClNO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08062602 Numer CAS: 916317-00-5 |