4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine
H51002.03
H51002.MD
H51002.03EA
1760
PLN
H51002.03
H51002.MD
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine 97%
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Purity: 97%
CAS No.: 53617-37-1
Molecular Formula: C8H16N2O
Formula Weight: 156.23
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD06740352
Formuła:
C₈H₁₆N₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06740352 Numer CAS: 53617-37-1 ADR: 8,III |