1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50999.03
H50999.MD
H50999.03EA
1980
PLN
H50999.03
H50999.MD
1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine 97%
1-(2-Fluorophenyl)-2-propylamine
Purity: 97%
CAS No.: 1716-60-5
Molecular Formula: C9H12FN
Formula Weight: 153.20
MDL No.: MFCD01708100
Formuła:
C₉H₁₂FN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01708100 Numer CAS: 1716-60-5 |