Drukuj
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H50985.03 H50985.MD
H50985.03EA 1740 PLN
H50985.03 H50985.MD
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
CAS No.: 139062-96-7 Molecular Formula: C8H16N2O Formula Weight: 156.23 UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD07367773
Formuła: C₈H₁₆N₂O
MW: 156.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07367773
Numer CAS: 139062-96-7
ADR: 8 III