N-Hydroxypropionamidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Propionamidoxime
H50889.03
H50889.MD
H50889.03EA
1260
PLN
H50889.03
H50889.MD
N-Hydroxypropionamidine 97%
N-Hydroxypropionamidine
Purity: 97%
CAS No.: 29335-36-2
Molecular Formula: C3H8N2O
Formula Weight: 88.11
MDL No.: MFCD03426272
Formuła:
C₃H₈N₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03426272 Numer CAS: 29335-36-2 |