4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50816.03
H50816.MD
H50816.03EA
2420
PLN
H50816.03
H50816.MD
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 66109-88-4
Molecular Formula: C12H14O2
Formula Weight: 190.24
MDL No.: MFCD08061006
Formuła:
C₁₂H₁₄O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08061006 Numer CAS: 66109-88-4 |