3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50784.03
H50784.MD
H50784.03EA
1090
PLN
H50784.03
H50784.MD
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine 95%
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine
Purity: 95%
CAS No.: 46196-54-7
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
MDL No.: MFCD08060984
Formuła:
C₁₁H₁₅NO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08060984 Numer CAS: 46196-54-7 |