3-(2-Oxocyclohexyl)propanenitrile 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50722.03
H50722.06
H50722.03EA
379
PLN
H50722.03
H50722.06
3-(2-Oxocyclohexyl)propanenitrile 99%
3-(2-Oxocyclohexyl)propanenitrile
Purity: 99%
CAS No.: 4594-78-9
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Boiling Point: 138-142°/10mm
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD00013797
Formuła:
C₉H₁₃NO Temp. Wrzenia: 138…142 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,021 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013797 Numer CAS: 4594-78-9 Numer WE (dawny EINECS): 224-991-6 ADR: 6.1,III |