5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H50677.03
H50677.06
H50677.03EA
662
PLN
H50677.03
H50677.06
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole 95%
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
Purity: 95%
CAS No.: 2251-79-8
Molecular Formula: C8H5F3N4
Formula Weight: 214.15
MDL No.: MFCD00052525
Formuła:
C₈H₅F₃N₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06248886 Numer CAS: 2251-79-8 |