3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50478.03
H50478.MD
H50478.03EA
874
PLN
H50478.03
H50478.MD
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 2199-58-8
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
MDL No.: MFCD00111522
Formuła:
C7H9NO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00111522 Numer CAS: 2199-58-8 |