3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50435.03
H50435.06
H50435.03EA
766
PLN
H50435.03
H50435.06
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 144026-74-4
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 90-91°
MDL No.: MFCD01940432
Formuła:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174.2 g/mol Temp. topnienia: 90…91 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01940432 Numer CAS: 144026-74-4 |