2-Pyrazinecarbonyl chloride ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Pyrazine-2-carbonyl chloride
H50418.03
H50418.06
H50418.03EA
1290
PLN
H50418.03
H50418.06
2-Pyrazinecarbonyl chloride ≥90%
2-Pyrazinecarbonyl chloride
Purity: 90+%
CAS No.: 19847-10-0
Molecular Formula: C5H3ClN2O
Formula Weight: 142.55
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00792886
Formuła:
C₅H₃ClN₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00792886 Numer CAS: 19847-10-0 Numer WE (dawny EINECS): 243-367-4 ADR: 8,II |