3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(4-Methoxyphenyl)propanoyl chloride
H50416.03
H50416.06
H50416.03EA
381
PLN
H50416.03
H50416.06
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 99%
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 15893-42-2
Molecular Formula: C10H11ClO2
Formula Weight: 198.65
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD02258671
Formuła:
C₁₀H₁₁ClO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02258671 Numer CAS: 15893-42-2 ADR: 8,II |