Isopropyl glycolate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50334.03
H50334.06
H50334.03EA
753
PLN
H50334.03
H50334.06
Isopropyl glycolate 96%
Isopropyl glycolate
Purity: 96%
CAS No.: 623-61-0
Molecular Formula: HOCH2CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 118.13
MDL No.: MFCD00046747
Formuła:
HOCH₂CO₂CH(CH₃)₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00046747 Numer CAS: 623-61-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-804-5 |