N-Benzhydryl-N-methylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-Methylbenzhydrylamine
H50327.03
H50327.06
H50327.03EA
341
PLN
H50327.03
H50327.06
N-Benzhydryl-N-methylamine 98%
N-Benzhydryl-N-methylamine
Purity: 98%
CAS No.: 14683-47-7
Molecular Formula: C14H15N
Formula Weight: 197.28
Melting Point: 38-42°
Beilstein Reference: 2096409
MDL No.: MFCD00467853
Formuła:
C₁₄H₁₅N Temp. topnienia: 38…42 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00467853 Numer CAS: 14683-47-7 |