Glycine dimethylamide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Amino-N,N-dimethylacetamide
H50293.03
H50293.MD
H50293.03EA
1270
PLN
H50293.03
H50293.MD
Glycine dimethylamide 97%
Glycine dimethylamide
Purity: 97%
CAS No.: 1857-19-8
Molecular Formula: C4H10N2O
Formula Weight: 102.14
Odour: Amine-like
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD06655265
Formuła:
C₄H₁₀N₂O MW: 102.14 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06655265 Numer CAS: 1857-19-8 ADR: 8 III |