4-(Diethylamino)butylamine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H50278.03
H50278.06
H50278.03EA
751
PLN
H50278.03
H50278.06
4-(Diethylamino)butylamine 96%
4-(Diethylamino)butylamine
Purity: 96%
CAS No.: 27431-62-5
Molecular Formula: C8H20N2
Formula Weight: 144.26
Boiling Point: 72-24°/10mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00014836
Formuła:
C₈H₂₀N₂ Temp. Wrzenia: 72…24 °C (10 mmHg) Gęstość: 0,83 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014836 Numer CAS: 27431-62-5 Numer WE (dawny EINECS): 248-456-1 ADR: 8,III |