Boc-Cys(Et)-OH
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50216.03
H50216.06
H50216.03EA
710
PLN
H50216.03
H50216.06
Boc-Cys(Et)-OH
Boc-Cys(Et)-OH
CAS No.: 16947-82-3
Molecular Formula: C10H19NO4S
Formula Weight: 249.33
MDL No.: MFCD00076919
Formuła:
C₁₀H₁₉NO₄S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00076919 Numer CAS: 16947-82-3 |