5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50173.03
H50173.MD
H50173.03EA
1270
PLN
H50173.03
H50173.MD
5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde 96%
5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde
Purity: 96%
CAS No.: 56795-92-7
Molecular Formula: C15H12N2O2
Formula Weight: 252.28
MDL No.: MFCD00191784
Formuła:
C₁₅H₁₂N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191784 Numer CAS: 56795-92-7 |