2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Ethoxypyridine-3-carbaldehyde, 2-Ethoxynicotinaldehyde
H50088.03
H50088.06
H50088.03EA
866
PLN
H50088.03
H50088.06
2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde 97%
2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 885278-07-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
MDL No.: MFCD06804559
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06804559 Numer CAS: 885278-07-9 |