2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50084.03
H50084.06
H50084.03EA
817
PLN
H50084.03
H50084.06
2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine 97%
2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 766557-62-4
Molecular Formula: C9H10INO
Formula Weight: 275.09
MDL No.: MFCD06659010
Formuła:
C₉H₁₀INO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06659010 Numer CAS: 766557-62-4 |