Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50074.03
H50074.MD
H50074.03EA
1650
PLN
H50074.03
H50074.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 362661-83-4
Molecular Formula: C8H6N2O
Formula Weight: 146.15
Melting Point: 83-86°
MDL No.: MFCD06739029
Formuła:
C₈H₆N₂O Temp. topnienia: 83…86 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06739029 Numer CAS: 362661-83-4 |