6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50042.03
H50042.MD
H50042.03EA
2710
PLN
H50042.03
H50042.MD
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 72754-05-3
Molecular Formula: C8H5BrN2O
Formula Weight: 225.05
Melting Point:
Formuła:
C₈H₅BrN₂O Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11226504 Numer CAS: 72754-05-3 |