Błękit metylowy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H37721.14
H37721.22
H37721.14EA
226
PLN
H37721.14
H37721.22
Błękit metylowy
Błękit metylowy
CAS No.: 28983-56-4
Molecular Formula: C37H27N3Na2O9S3
Formula Weight: 799.80
Physical Form: Powder
Appearance: Blue
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00058509
Formuła:
C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00058509 Numer CAS: 28983-56-4 Numer WE (dawny EINECS): 249-352-9 |