platyna 5% on activated carbon paste Type 128M
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Platinium
H37641.06
H37641.14
H37641.22
H37641.06EA
833
PLN
H37641.06
H37641.14
H37641.22
platyna 5% on activated carbon paste Type 128M
platyna
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: Solid
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formuła:
Pt MW: 195.08 g/mol Temp. Wrzenia: 3827 Temp. topnienia: 1769 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1 Klasyfikacja Merck : 12,07689 |