1,3-Dibromoaceton 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 816-39-7
Molecular Formula: C3H4Br2O
Formula Weight: 215.87
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 102°(216°F)
Physical Form: Crystals or fused solid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 29-30°
Boiling Point: 97-98°/21mm
Beilstein Reference: 1740389
UN No.: UN1759
MDL No.: MFCD00013540
Formuła:
BrH₂CC(O)CH₂Br Temp. Wrzenia: 97…98 °C (21 mmHg) Temp. topnienia: 29…30 °C Temp. Zapłonu: 102 °C (216 °F) |
Numer MDL:
MFCD00013540 Numer CAS: 816-39-7 Numer WE (dawny EINECS): 212-430-8 Jednostka: 1759 ADR: 8,II |