Piperazyna heksahydrat 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 142-63-2
Molecular Formula: C4H10N2.xH2O
Formula Weight: 86.14anhy
Flash Point:
Formuła:
C₄H₁₀N₂·6H₂O Temp. Wrzenia: 125…130 °C Temp. topnienia: 42…46 °C Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149389 Numer CAS: 142-63-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-808-3 Jednostka: 2579 ADR: 8,III |