Drukuj
platyna 5% on carbon paste wetted with ca. 50% water, sulfided B106032-5
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Platinium
H36544.06 H36544.14
H36544.06EA 797 PLN
H36544.06 H36544.14
platyna 5% on carbon paste wetted with ca. 50% water, sulfided B106032-5
platyna
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Solid Appearance: Dark grey to black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formuła: Pt
MW: 195.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 3827
Temp. topnienia: 1769
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011179
Numer CAS: 7440-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1
Klasyfikacja Merck : 12,07689