platyna 10% on activated carbon paste Type 128M
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H36044.06
H36044.14
H36044.22
H36044.06EA
1740
PLN
H36044.06
H36044.14
H36044.22
platyna 10% on activated carbon paste Type 128M
platyna
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: Solid
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formuła:
Pt Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1 Jednostka: 3088 ADR: 4.2,III |