3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H34492.03
H34492.06
H34492.03EA
310
PLN
H34492.03
H34492.06
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 59843-63-9
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 82-84°
MDL No.: MFCD02091524
Formuła:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174.20 g/mol Temp. topnienia: 82…84 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02091524 Numer CAS: 59843-63-9 |