1-Methyl-3-indolemethylamine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(Aminomethyl)-1-methylindole
H34418.MD
H34418.03
H34418.06
H34418.MDEA
369
PLN
H34418.MD
H34418.03
H34418.06
1-Methyl-3-indolemethylamine 96%
1-Methyl-3-indolemethylamine
Purity: 96%
CAS No.: 19293-60-8
Molecular Formula: C10H12N2
Formula Weight: 160.22
MDL No.: MFCD06657101
Formuła:
C₁₀H₁₂N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06657101 Numer CAS: 19293-60-8 |