3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H34406.03
H34406.09
H34406.03EA
290
PLN
H34406.03
H34406.09
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 114382-20-6
Molecular Formula: C9H7BrN2
Formula Weight: 223.07
Melting Point: 130-132°
MDL No.: MFCD01940435
Formuła:
C₉H₇BrN₂ Temp. topnienia: 130…132 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01940435 Numer CAS: 114382-20-6 |