trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H34384.14
H34384.22
H34384.14EA
646
PLN
H34384.14
H34384.22
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 49708-81-8
Molecular Formula: C13H15ClO2
Formula Weight: 238.71
Melting Point: 249-254°
MDL No.: MFCD06797626
Formuła:
C₁₃H₁₅ClO₂ Temp. topnienia: 249…254 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06797626 Numer CAS: 49708-81-8 |