2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H34381.03
H34381.09
H34381.03EA
449
PLN
H34381.03
H34381.09
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 5059-30-3
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: ca 212° dec.
MDL No.: MFCD00111620
Formuła:
C₉H₆ClNO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00111620 Numer CAS: 5059-30-3 |