2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H34325.03
H34325.06
H34325.03EA
578
PLN
H34325.03
H34325.06
2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%
2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 68800-33-9
Molecular Formula: C8H9ClO3S
Formula Weight: 220.67
Melting Point: 60-64°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD08706420
Formuła:
C₈H₉ClO₃S Temp. topnienia: 60…64 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08706420 Numer CAS: 68800-33-9 ADR: 8,II |