3-(9-Anthryl)propionic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H34184.03
H34184.06
H34184.03EA
820
PLN
H34184.03
H34184.06
3-(9-Anthryl)propionic acid 96%
3-(9-Anthryl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 41034-83-7
Molecular Formula: C17H14O2
Formula Weight: 250.30
Melting Point: 193-197°
MDL No.: MFCD00068641
Formuła:
C₁₇H₁₄O₂ MW: 250.30 g/mol Temp. topnienia: 193…197 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00068641 Numer CAS: 41034-83-7 |