[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride, 4'-Chlorobiphenyl-4-sulphonyl chloride
H34182.09
H34182.03
H34182.09EA
2000
PLN
H34182.09
H34182.03
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 96%
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 20443-74-7
Molecular Formula: C12H8Cl2O2S
Formula Weight: 287.17
Melting Point: 107-108°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD01631918
Formuła:
C₁₂H₈Cl₂O₂S MW: 287.17 g/mol Temp. topnienia: 107…108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01631918 Numer CAS: 20443-74-7 ADR: 8 II |