1-Methylindole-3-carbonitrile 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Methyl-1H-indole-3-carbonitrile
H34157.MD
H34157.03
H34157.06
H34157.MDEA
257
PLN
H34157.MD
H34157.03
H34157.06
1-Methylindole-3-carbonitrile 96%
1-Methylindole-3-carbonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 24662-37-1
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Melting Point: 55-56°
MDL No.: MFCD00466602
Formuła:
C₁₀H₈N₂ Temp. topnienia: 55…56 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00466602 Numer CAS: 24662-37-1 |