7-Benzyloxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
7-Benzyloxy-4-hydroxy-6-methoxyquinazoline, 7-Benzyloxy-6-methoxy-4-quinazolinol, 7-(Benzyloxy)-6-methoxyquinazolin-4(3H)-one
H34131.03
H34131.06
H34131.03EA
359
PLN
H34131.03
H34131.06
7-Benzyloxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
7-Benzyloxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one
Purity: 96%
CAS No.: 179688-01-8
Molecular Formula: C16H16N2O3
Formula Weight: 284.31
MDL No.: MFCD04115119
Formuła:
C₁₆H₁₄N₂O₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04115119 Numer CAS: 179688-01-8 |