8-Methoxyjulolidine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H34100.03
H34100.09
H34100.03EA
174
PLN
H34100.03
H34100.09
8-Methoxyjulolidine 95%
8-Methoxyjulolidine
Purity: 95%
CAS No.: 63468-83-7
Molecular Formula: C13H17NO
Formula Weight: 203.28
MDL No.: MFCD00037096
Formuła:
C₁₃H₁₇NO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037096 Numer CAS: 63468-83-7 |