2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H33988.03
H33988.06
H33988.03EA
433
PLN
H33988.03
H33988.06
2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid 97%
2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 69676-65-9
Molecular Formula: C12H11NO5
Formula Weight: 249.22
Melting Point: 130-132°
MDL No.: MFCD06661364
Formuła:
C₁₂H₁₁NO₅ MW: 249.22 g/mol Temp. topnienia: 130…132 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06661364 Numer CAS: 69676-65-9 |