Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Ethyl-2-(((3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoyl)oxy)methyl)propane-1,3-diyl bis(3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoate)
H33949.03
H33949.06
H33949.03EA
475
PLN
H33949.03
H33949.06
Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
CAS No.: 64265-57-2
Molecular Formula: C24H41N3O6
Formula Weight: 467.61
Melting Point: -30°
MDL No.: MFCD00192542
Formuła:
C₂₄H₄₁N₃O₆ MW: 467.61 g/mol Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 1.08 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00192542 Numer CAS: 64265-57-2 Numer WE (dawny EINECS): 264-763-3 |